Merck
388130
Sigma-Aldrich
ジ(プロピレングリコール)ブチルエーテル、異性体混合物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥6,750
¥6,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥6,750
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS番号:
分子量:
190.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥6,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
388130-1L:
388130-BULK:
388130-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 回答
    1. This product does not contain BHT.