グレード
technical grade
アッセイ
80%
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI Key
HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
281417-BULK:
281417-500ML:
281417-VAR:
281417-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ