Merck
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
別名:
TBACC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
CAS番号:
分子量:
377.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
181-185 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
InChI Key
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277606-1G:4548173221038
277606-VAR:
277606-BULK:
試験成績書(COA)