Merck
209066
Sigma-Aldrich
塩化オスミウム(III) 水和物
別名:
Osmium trichloride hydrate, Osmium(3+) trichloride hydrate, Trichloroosmium hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥30,100
2.5 G
¥148,000
¥30,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥30,100
2.5 G
¥148,000
About This Item
化学式:
OsCl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
296.59 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,100
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: osmium
SMILES記法
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
出発原料および触媒に有用なジクロロジヒドリドオスミウム錯体調製用の試薬です[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
209066-BULK:
209066-2.5G:
209066-VAR:
209066-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aracama, M.
Inorganic Chemistry, 30, 288-288 (1991)
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII