Merck
223964
Sigma-Aldrich
Bis(tetrabutylammonium) dichromate
99%
別名:
TBADC, Tetrabutylammonium dichromate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥11,000
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥11,000
About This Item
化学式:
[(CH3CH2CH2CH2)4N]2Cr2O7
CAS番号:
分子量:
700.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
139-143 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cr.7O/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;;;;;;;/q2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI Key
MMKQSIQNDMIVIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
  • 非プロトン性反応条件下でのニトロフェノール誘導体およびキノン類の合成
  • マイクロ波照射下でのオキシムのカルボニル化合物への変換
  • 酢酸からケテンへの触媒的気相脱水に用いる触媒前駆体
  • 架橋剤
Bis(tetrabutylammonium) dichromate (TBADC) is a mild oxidizing agent[1][2] which can be used as a reagent for:
  • Preparation of nitrophenol derivatives and quinones under aprotic reaction conditions.[3]
  • Conversion of oximes to carbonyl compounds under microwave irradiation.[4]
  • Catalyst precursor for gas phase dehydration of acetic acid to ketene.[5]
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223964-50G:4548173118611
223964-BULK:
223964-VAR:
223964-10G:4548173118604
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nitration of phenolic compounds and oxidation of hydroquinones using tetrabutylammonium chromate and dichromate under aprotic conditions.
Pourali AR and Goli A
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 123(1), 63-67 (2011)
Bis (tetrabutylammonium) Dichromate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Regeneration of carbonyl compounds from oximes using BTBAD under microwave irradiation.
Murugan R and Reddy BSR
Chemistry Letters (Jpn), 33(8), 1038-1039 (2004)
Catalytic gas phase dehydration of acetic acid to ketene.
Waters T, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 228(2-3), 599-611 (2003)
Bis-tetrabutylammonium Dichromate as a Neutral and Selective Oxidant of Hydroxy Compounds.
Santaniello E and Ferraboschi P
Synthetic Communications, 10(1), 75-81 (1980)