Merck
S2404
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウムバッファー 溶液
pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, for molecular biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥12,880
500 ML
¥17,440
1 L
¥40,560
¥12,880
単価¥16,100割引20%
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥12,880
500 ML
¥17,440
1 L
¥40,560
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
3786729
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
¥12,880
単価¥16,100割引20%
在庫あり詳細
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
製品種目
BioXtra
フォーム
liquid
濃度
3 M
pH
7.0±0.05 (25 °C)
適合性
suitable for DNA precipitation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
InChI Key
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sigma の酢酸ナトリウムバッファーは、18 メガオーム水で調製された 3M の溶液で、滅菌ろ過されています。
アプリケーション
酢酸ナトリウムバッファー溶液は、DNAの沈降に使用されています。[1]また、電気化学的センサーの支持電解質の成分としても使用されています。[2]
酢酸ナトリウムバッファー溶液は、タンパク質の溶出および分子生物学的用途全般に適しています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S2404-PH:
S2404-VAR:
S2404-BULK:
S2404-100ML-PW:
S2404-500ML-PW:
S2404-1L-PW:
S2404-1L:
S2404-500ML:
S2404-100ML:
S2404-25ML-KC:
S2404-25ML-PW:
S2404-25ML:
S2404PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Buffer solution (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09407
Buffer solution
Application of sensitive electrochemical sensing system for detecting bromate from disinfection process in desalination plant
Lee YG and Jang A
Desalination, 423, 135-140 (2017)
Buket Onel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2035, 201-222 (2019-08-25)
DNA G-quadruplexes are globular nucleic acid secondary structures which occur throughout the human genome under physiological conditions. There is accumulating evidence supporting G-quadruplex involvement in a number of important aspects of genome functions, including transcription, replication, and genomic stability, and
Sambrook, J., and Russell, D.W.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, A1-A1 (2001)
Jaspreet Kaur et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(2), 659-666 (2010-12-01)
In this study we utilized the concept of rational drug design to identify novel compounds with optimal selectivity, efficacy and safety, which would bind to the target enzyme pteridine reductase 1 (PTR1) in Leishmania parasites. Twelve compounds afforded from Baylis-Hillman
Chun-Chun Chen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (62)(62), doi:10-doi:10 (2012-05-09)
Knowing the timing, level, cellular localization, and cell type that a gene is expressed in contributes to our understanding of the function of the gene. Each of these features can be accomplished with in situ hybridization to mRNAs within cells.