Merck
277312
Sigma-Aldrich
2-プロピル-1-ペンタノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,000
10 G
¥46,300
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,000
10 G
¥46,300
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-プロピル-1-ペンタノールは化学合成で使用される可能性があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277312-10G:
277312-VAR:
277312-BULK:
277312-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2