Merck
276308
Sigma-Aldrich
2-クロロ-1,3-ジメチルベンゼン
97%
別名:
2-クロロ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3Cl
CAS番号:
分子量:
140.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Suzuki coupling reaction of 2-chloro-1,3-dimethylbenzene with arylboronic acids has been investigated[1]. 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction to afford 2,6-dimethyl benzonitrile[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
276308-VAR:
276308-25G:
276308-100G:
276308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A practical heterogeneous catalyst for the Suzuki, Sonogashira, and Stille coupling reactions of unreactive aryl chlorides.
Myung-Jong Jin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1119-1122 (2010-01-01)
A new palladium catalyst system for the cyanation of aryl chlorides with K4[Fe(CN)6].
Schareina T, et al.
Tetrahedron Letters, 48(7), 1087-1090 (2007)