Merck
26630
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene
≥99.0%
別名:
2-Chloro-p-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥24,400
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3Cl
CAS番号:
分子量:
140.61
Beilstein:
2040349
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
bp
186 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
2-3 °C
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
26630-VAR:
26630-1L:
26630-250ML:
26630-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)