蒸気密度
4.68 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
不純物
≤0.2% free acid (as C6H5COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
密度
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
27614-VAR:
27614-220KG:
27614-200KG:
27614-2.5L:
27614-BULK:
27614-6X1L:
27614-1L:
27614-30KG:
27614-4X2.5L:
この製品を見ている人はこちらもチェック