Merck
275638
Sigma-Aldrich
フェノキシ酢酸メチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl phenoxyacetate (MPOA) was used as an acylating agent in the synthesis of loracarbef, a carbacephalosporin antibiotic[1].
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
275638-50ML:
275638-VAR:
275638-250ML:
275638-BULK:
275638-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)