Merck
275239
Sigma-Aldrich
3-(エチルアミノ)-p-クレゾール
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,370
¥5,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,370
About This Item
化学式:
C2H5NHC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
151.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
InChI Key
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-(エチルアミノ)-p-クレゾール は、2-(2,4-ジヒドロキシベンゾイル)安息香酸との縮合反応によるロドールの合成に用いられました。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275239-100G:
275239-500G:
275239-VAR:
275239-25G:
275239-BULK:
275239-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bryan C Dickinson et al.
Chemistry & biology, 18(8), 943-948 (2011-08-27)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) can serve as a beneficial signaling agent or toxin depending on its concentration and location within a cell or organism. Methods to measure the localized accumulation of H(2)O(2) in living specimens remain limited. Motivated to meet this