Merck
274860
Sigma-Aldrich
4-(ジエトキシメチル)ベンズアルデヒド
97%
別名:
テレフタルアルデヒドジエチルアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,740
¥6,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,740
About This Item
化学式:
(C2H5O)2CHC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
4293872
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
ether
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HTMXMFARWHNJDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde was used in the synthesis of 4-(diethoxymethyl)benzyl alcohol[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
274860-25G:
274860-5G:
274860-BULK:
274860-100G:
274860-VAR:
274860-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshitsugu Akiyama et al.
Bioconjugate chemistry, 15(2), 424-427 (2004-03-18)
New heterotelechelic PEG-containing benzaldehyde and 2-pyridyldithio endgroup (CHO-Bz-PEG-SSpyl) was synthesized with high efficiency and high selectivity. An alpha-benzylacetal-omega-methansulfonyl PEG was prepared as the first step to CHO-Bz-PEG-SSpyl through the ring-opening polymerization of ethylene oxide (EO) initiated by potassium 4-(diethoxymethyl)benzyl alkoxide