Merck
273880
Sigma-Aldrich
メチル インドール-4-カルボキシラート
99%
別名:
4-メトキシカルボニルインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
Beilstein:
141826
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
68-71 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-4-9-7(8)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI Key
WEAXQUBYRSEBJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The IR and UV spectra of methyl indole-4-carboxylate was studied[1].
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
273880-250MG:
273880-1G:
273880-VAR:
273880-BULK:
273880-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isocarbostyrils. II. The Conversion of 2-Methyl-4-acyl-5-nitroisocarbostyrils to 2-Substituted Indole-4-carboxylic Acids.
Canadian Journal of Chemistry, 49(17), 2797-2802 (1971)