Merck
271926
Sigma-Aldrich
L-2-アミノアジピン酸
98%
別名:
(S)-2-アミノヘキサン二酸, L-ホモグルタミン酸, Aad
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
1724348
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D +22°, c = 2 in 5 M HCl
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChI Key
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)