Merck
268755
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
295.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI Key
OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
268755-VAR:
268755-10G:
268755-50G:
268755-BULK:
268755-1G:
試験成績書(COA)