Merck
26564
Sigma-Aldrich
クロロトリピロリジノホスホニウム ヘキサフルオロホスファート
≥98.0% (AT)
別名:
PyCloP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥34,300
¥34,300
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥34,300
About This Item
化学式:
C12H24ClN3P · PF6
CAS番号:
分子量:
421.73
Beilstein:
6842341
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,300
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChI Key
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
ペプチドカップリング反応およびカップリング試薬の合成
配列選択的ペプチド認識
縮合試薬の合成
ヘテロ環β-シート配位子の合成
その他情報
N-アルキル化 N-Fmocアミノ酸やN-Zアミノ酸のペプチドカップリング反応用の結晶性試薬で、高収率でラセミ化を起こしません。
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
26564-5G-F:
26564-INTR-F:
26564-VAR-F:
26564-1G-F:
26564-25G-F:
26564-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)