As reported in the 'DESCRIPTION' section, under 'Quantity", the dimensions are as follows:
300mg = 25 x 25 mm
1.2g = 50 x 50 mm
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
厚さ
0.025 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
数量
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
268461-VAR:
268461-1.2G:
268461-300MG:
268461-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
コンビナトリアル材料科学は、系統的な探索を通じて画期的な材料を特定し、材料発見を支援します。