Merck
262420
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシベンゾイルクロリド
80%, technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
200.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
80%
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • 2,6-dimethoxyphenylpenicillin
  • didechloro-OO-dimethylpyoluteorin
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
262420-5G:
262420-VAR:
262420-500G:
262420-100G:
262420-25G:
262420-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
506. The structure of pyoluteorin.
Birch AJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2641-2644 (1964)
274. Derivatives of 6-aminopenicillanic acid. Part III. 2, 6-Dialkoxybenzoyl derivatives.
Doyle FP, et al.
Journal of the Chemical Society, 1453-1458 (1962)