Merck
155853
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ニトロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,800
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,800
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
156.11
Beilstein:
2803491
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
97-100 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
Nc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
InChI Key
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
155853-25G:
155853-VAR:
155853-100G:
155853-BULK:
155853-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-fluoro-3-nitroaniline and 2-fluoro-1, 3-phenylenediamine.
Hudlicky M and Bell, HM.
Journal of Fluorine Chemistry, 4(1), 19-23Hudlicky-19-23Hudlicky (1974)
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to