Merck
262382
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile
99%
別名:
Pivaloylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOCH2CN
CAS番号:
分子量:
125.17
Beilstein:
1746674
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
125-126 °C/22 mmHg (lit.)
mp
66-69 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO/c1-7(2,3)6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
InChI Key
MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile has been used in the preparation of:
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile[1]
  • 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea[2]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
262382-100G:4548173126487
262382-BULK:
262382-VAR:
262382-25G:4548173126494
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phillip J Black et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(1), 116-125 (2005-12-17)
Alcohols have been employed as substrates for C-C bond-forming reactions which involve initial activation by the temporary removal of hydrogen to form an aldehyde. The intermediate aldehyde is converted into an alkene via a Horner-Wadsworth-Emmons reaction, nitroaldol and aldol reactions.
John Regan et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(14), 2994-3008 (2002-06-28)
We report on a series of N-pyrazole, N'-aryl ureas and their mode of binding to p38 mitogen activated protein kinase. Importantly, a key binding domain that is distinct from the adenosine 5'-triphoshate (ATP) binding site is exposed when the conserved