Merck
261793
Sigma-Aldrich
3-ベンゾイル安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,500
25 G
¥46,700
¥13,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,500
25 G
¥46,700
About This Item
化学式:
C6H5COC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
164-166 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-5-2-1-3-6-10)11-7-4-8-12(9-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
InChI Key
AXJXRLHTQQONQR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Benzoylbenzoic acid has been used in:
  • light-induced reactions on benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surfaces[1]
  • preparation of benzophenone flavonol derivative[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
261793-BULK:
261793-5G:
261793-25G:
261793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sabine Szunerits et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (27)(27), 2793-2795 (2007-07-05)
Irradiation of a patterned benzophenone-terminated boron-doped diamond (BDD) surface with UV light (lambda = 350 nm) in the presence of a 15(mer) oligonucleotide resulted in the covalent linking of the DNA strand to the BDD interface.
Synthesis of flavonol derivatives as probes of biological processes.
Tanaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 41(50), 9735-9739 (2000)
Marta T Ignasiak et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(29), 8549-8558 (2014-06-20)
The Met residue oxidation has been studied for decades. Although many efforts have been made on the identification of free radicals, some doubts remain about their final fates, i.e., the nature of stable oxidation products. The photosensitized oxidation processes of