グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
92%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI Key
ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
260614-250ML:
260614-10L:
260614-VAR:
260614-50ML:
260614-BULK:
アクティブなフィルタ