Merck
414522
Sigma-Aldrich
7-オクタビシクロ[4.1.0]ヘプタン-2-オン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,500
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
76-78 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
O=C1CCCC2OC12
InChI
1S/C6H8O2/c7-4-2-1-3-5-6(4)8-5/h5-6H,1-3H2
InChI Key
QKOHEJBTNOEACF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one is one of the products formed during oxidation of cyclohexene by dendritic complexes.[1] It has been reported as anticapsin analog.[2]
アプリケーション
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one was employed as substrate to investigate the substrate specificity of purified recombinant NADPH-dependent 3-quinuclidinone reductases from Microbacterium luteolum JCM 9174 for the reductive reaction of ketones.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
414522-BULK:
414522-1G:
414522-VAR:
414522-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kentaro Isotani et al.
Applied and environmental microbiology, 79(4), 1378-1384 (2012-12-25)
We used the resting-cell reaction to screen approximately 200 microorganisms for biocatalysts which reduce 3-quinuclidinone to optically pure (R)-(-)-3-quinuclidinol. Microbacterium luteolum JCM 9174 was selected as the most suitable organism. The genes encoding the protein products that reduced 3-quinuclidinone were
Oxidation of cyclohexene by dendritic PAMAMSA-Mn (II) complexes.
Yang Z-W, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 213(2), 169-176 (2004)