Merck
258709
Sigma-Aldrich
4-Methoxythioanisole
97%
別名:
1-Methoxy-4-(methylthio)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4SCH3
CAS番号:
分子量:
154.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
製品258709は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5795 (lit.)
bp
99 °C/4 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
DQNSKXYRRRCKGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methoxythioanisole has been used in preparation of 1-methoxy-4-(methylsulfinyl)benzene[1].
その他情報
Contains 4-chloroanisole
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
258709-VAR:
258709-25G:
258709-5G:
258709-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iron-catalyzed selective oxidation of sulfides to sulfoxides with the polyethylene glycol/O2 system.
Li B, et al.
Green Chemistry, 14(1), 130-135 (2012)
U Pérez et al.
Biochemistry, 29(11), 2757-2763 (1990-03-20)
Transient-state reactions of horseradish peroxidase compounds I and II with 1-methoxy-4-(methylthio)benzene (a para-substituted thioanisole) were studied over the pH range from 3.4 to 10.5. The pH-jump technique was applied to the compound II reactions at pH values below 8.6. The