Merck
256498
Sigma-Aldrich
シアン化亜鉛
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(CN)2
CAS番号:
分子量:
117.42
Beilstein:
4124366
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
アッセイ
98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#C[Zn]C#N
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;
InChI Key
VJHHEOJUJAQMPF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256498-5G:4548173125480
256498-1KG:4548173125466
256498-VAR:
256498-250G:4548173125473
256498-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。