Merck
256277
Sigma-Aldrich
R,R)-(+)-ヒドロベンゾイン
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
別名:
R,R)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジオール, (R,R)-1,2-ジフェニルエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
214.26
Beilstein:
2050815
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]28/D +93°, c = 2.5 in ethanol
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R,R)-(+)-ヒドロベンゾインは、不斉合成におけるキラル試薬、構成単位、リガンドまたは補剤として有用なキラル1,2-ジオールです。[1]
アプリケーション
R,R)-(+)-ヒドロベンゾインがシクロペンテンからのシクロペンチトールおよびアミノシクロペンチトールの多段階合成のオキシセレン化の工程で使用することができます。[2]この化合物は、チタンテトラ-イソプロポキシドの存在下または不存在下でアルデヒドにジエチルエタンを不斉付加し、それぞれ対応する2級アルコールの(R)型または(S)型を形成するためのリガンドとしても使用することができます。[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
256277-VAR:
256277-500MG:
256277-5G:
256277-BULK:
256277-100MG:
256277-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of enantiopure cyclopentitols and aminocyclopentitols mediated by oxyselenenylation of cyclopentene with (R, R)-hydrobenzoin.
Kim KS, et al.
Tetrahedron Letters, 39(36), 6471-6474 (1998)
A practical stereoselective synthesis of chiral hydrobenzoins via asymmetric transfer hydrogenation of benzils.
Murata K, et al.
Organic Letters, 1(7), 1119-1121 (1999)
Divergent enantioselective pathways in the catalytic asymmetric addition of diethylzinc to aldehydes in the presence and absence of titanium tetraisopropoxide.
Dean MA and Hitchcock SR.
Tetrahedron Asymmetry, 19(22), 2563-2567 (2008)