Merck
G005163
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: hydrobenzoin, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Hydrobenzoin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)