Merck
254967
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)ベンジルブロミド
96%
別名:
α′-ブロモ-α,α,α-トリフルオロ-o-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
239.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
72 °C/7.5 mmHg (lit.)
密度
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI Key
TXVVVEUSVBLDED-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254967-VAR:
254967-BULK:
254967-5G:
254967-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 14-33 (2008-12-25)
Distributed Drug Discovery (D(3)) proposes solving large drug discovery problems by breaking them into smaller units for processing at multiple sites. A key component of the synthetic and computational stages of D(3) is the global rehearsal of prospective reagents and
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports