Merck
254665
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
221.62
Beilstein:
746542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
61-62 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H
InChI Key
MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride has been used in preparation of:
  • acyl-2-aminobenzimidazole analogs[1]
  • 6-chloro-2-methyl-3-{1-[(3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridine[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
254665-25G:
254665-VAR:
254665-5G:
254665-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masahiko Hayakawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 403-412 (2006-10-20)
3-{1-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrazol-3-yl}-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine, 2a, was discovered in our chemical library as a novel p110alpha inhibitor with an IC(50) of 0.67microM, through screening in a scintillation proximity assay. Optimization of the substituents of 2a increased the p110alpha inhibitory activity by more than 300-fold
Jay P Powers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(11), 2842-2845 (2006-03-28)
High-throughput screening of a small-molecule compound library resulted in the identification of a novel series of N-acyl 2-aminobenzimidazoles that are potent inhibitors of interleukin-1 receptor-associated kinase-4.