Merck
254398
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one
97%
別名:
Acetylacetone enol trimethylsilyl ether, TMS acac
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
172.30
Beilstein:
1759078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
InChI Key
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one (trimethylsilyl ether of acetylacetone) has been used in the synthesis of isomers of organosilicon carbofunctional compounds:
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylimino)pent-2-en-2-ol
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylamino)pent-3-en-2-one
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254398-VAR:
254398-25G:
254398-BULK:
254398-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)