Merck
67550
Sigma-Aldrich
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
≥99.0% (HPLC)
別名:
myo-Inositol monoorthoformate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥56,270
¥56,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥56,270
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O6
CAS番号:
分子量:
190.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥56,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
≥270 °C (dec.)
SMILES記法
O[C@@H]1C2O[C@H]3O[C@@H]1[C@H](O)C(O3)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
InChI Key
WJJFNSGWGPSKAO-XEKWHFIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Building block for the synthesis of inositol phosphates[1][2][3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
67550-5G:
67550-BULK:
67550-1G:
67550-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S.K. Chung et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 163-163 (1996)
A.M. Riley et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4970-4970 (1995)
P. Andersch et al.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 349-349 (1996)