This product has an acceptable appearance specification of Powder or Granules or Chunk(s). The physical form is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis. The particle size is not determined given the variability of the form. The material is not screened and the particle size is not controlled.
サイズを選択してください
アッセイ
99.99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
8.1 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Se]=[PbH2]
InChI
1S/Pb.Se
InChI Key
GGYFMLJDMAMTAB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254231-VAR:
254231-25G:4548173125107
254231-100G:4548173125091
254231-BULK:
資料
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。