アッセイ
95%
mp
152-154 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
amide
amine
hydrazide
phenyl
SMILES記法
O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
InChI Key
NOIIUHRQUVNIDD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252999-VAR:
252999-5G:
252999-1G:
252999-BULK:
アクティブなフィルタ