アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI Key
QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161438-BULK:
161438-50G:
161438-VAR:
161438-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック