Merck
250228
Sigma-Aldrich
過レニウム酸テトラブチルアンモニウム
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,550
¥7,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,550
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
CAS番号:
分子量:
492.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
SMILES記法
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI Key
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol[1] and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins.[2] Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.[3][4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
250228-VAR:
250228-1G:
250228-5G:
250228-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)