Merck
250074
Sigma-Aldrich
1-フルオロヘキサン
98%
別名:
フッ化ヘキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5F
CAS番号:
分子量:
104.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.3755 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCF
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)