Merck
538647
Sigma-Aldrich
1-フルオロドデカン
98%
別名:
n-ドデシルフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,460
¥16,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,460
About This Item
化学式:
F(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
188.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
密度
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
fluoro
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCF
InChI
1S/C12H25F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI Key
YHYBNVZCQIDLSQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-Fluorododecane is a long chain 1-fluoroalkane.[1] It can be synthesized from the reaction between 1-dodecanol, N,N-diethyl-α,α-difluoro-[3,5-bis(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)benzyl]amine and heptane.[2] 1-Fluorododecane undergoes reaction with dibromomethane and titanocene dichloride in the presence of triethyl aluminium (Et3Al) to afford a mixture of 1-chlorododecane and 1-bromododecane.[3] 1-Fluorododecane can also be prepared from 1-hydroxydodecane.[4]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
223.0 °F - closed cup
引火点(℃)
106.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
538647-BULK:
538647-VAR:
538647-1G:
538647-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective Hydroxylation of C12?C15 Fatty Acids with Fluorinated Substituents by Cytochrome P450 BM3.
Chiang, Chih-Hsiang, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(41), 13680-13691 (2013)
Fluorination of alcohols and diols with a novel fluorous deoxy-fluorination reagent.
Furuya T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(2), 348-353 (2009)
Vapor Pressures and Boiling Points of the 1-Fluoroalkanes, 1-Chloroalkanes, 1-Bromoalkanes, and 1-Iodoalkanes, C1to C20.
Li JCM and Rossini RD.
Journal of Chemical and Engineering Data, 6(2), 268-270 (1961)
Halogen Exchange Reaction of Aliphatic Fluorine Compounds with Organic Halides as Halogen Source.
Mizukami Y, et al.
Organic Letters, 17(24), 5942-5945 (2015)