グレード
technical grade
アッセイ
≥90%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
不純物
<5% 2-hydroxy-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate
mp
130-134 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[n+]1ccccc1F.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
InChI Key
HQWDKLAIDBOLFE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
249556-VAR:
249556-BULK:
249556-1G:
249556-5G:
試験成績書(COA)