Merck
249483
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
99%
別名:
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
208.56
Beilstein:
881040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249483-BULK:
249483-1G:
249483-25G:
249483-5G:
249483-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass