Merck
249432
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥10,400
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥10,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9COCl
CAS番号:
分子量:
204.74
Beilstein:
1759226
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
InChI Key
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Undecanoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • chrysotrione B, 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivative, isolated from the fruiting bodies of the basidiomycete Hygrophorus chrysodon[1]
  • 2-methylpentadecan-5-one[2]
  • 4-ketotetradecanoic acid[2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249432-100MG:
249432-500MG:
249432-VAR:
249432-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gianluca Gilardoni et al.
Journal of natural products, 70(1), 137-139 (2007-01-27)
Chrysotriones A (1) and B (2), two new 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivatives, were isolated from the fruiting bodies of the Basidiomycete Hygrophorus chrysodon, and their structures were established by spectroscopic data and synthesis of compound 2. They represent the first examples of
71. Experiments on the synthesis of carbonyl compounds. Part II. A general synthesis of saturated ketones, R? CO? CH2R'.
Bowman RE.
Journal of the Chemical Society, 325-329 (1950)