Merck
249408
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロベンゾイルクロリド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
176.55
Beilstein:
639438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
72-77 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
InChI Key
QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-Difluorobenzoyl chloride has been used in:
  • the preparation of series of novel 2-aryl substituted 4H-3,1-benzoxazin-4-ones[1]
  • regioselective synthesis of 3,6-disubstituted-2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine[2]
  • Friedel-Crafts acylation reaction of toluene, anisol, thioanisol, 4-phenoxyacetophenone and N,N-diacetyl-4-phenoxyaniline[3]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249408-5G:
249408-100G:
249408-25G:
249408-BULK:
249408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New polymer syntheses, 36. Functionalized aromatic polyethers derived from 4'-substituted 2, 6-difluorobenzophenones.
Kricheldorf HR and Delius U.
Makromol. Chem., 190(6), 1277-1288 (1989)
Regioselective synthesis of 3, 6-disubstituted-2-aminoimidazo [1, 2-a] pyridines.
Jaramillo C, et al.
Tetrahedron Letters, 43(50), 9051-9054 (2002)
P Jakobsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2095-2103 (2000-09-26)
The synthesis of a series of novel 2-aryl substituted 4H-3,1-benzoxazin-4-ones and their evaluation as specific inhibitors of the Tissue Factor (TF)/Factor VIIa (FVIIa)-induced pathway of coagulation is reported. Inhibitory activities (IC50 values) in the range 0.17 to > 40 microM