Merck
24910
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-iodobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4I
CAS番号:
分子量:
238.45
Beilstein:
1905116
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.6334 (lit.)
n20/D 1.635
bp
234-235 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
密度
1.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Chloro-2-iodobenzene reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to yield 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene.
アプリケーション
1-Chloro-2-iodobenzene has been used in the preparation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24910-25ML-F:
24910-VAR-F:
24910-5ML-F:4548173987316
24910-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new boronic-acid based strategy to synthesize 4 (5)-(het) aryl-1H-imidazoles.
Primas N, et al.
Tetrahedron, 64(20), 4596-4601 (2008)
Pd catalyzed coupling of 1, 2-dibromoarenes and anilines: formation of N,N-diaryl-o-phenylenediamines.
Wenderski T, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6851-6853 (2004)
Reaction of 1, 2-dihalogen substituted arenes with lanthanum metal: a new generation method of benzyne.
Kawabata H, et al.
Tetrahedron Letters, 43(28), 4911-4913 (2002)