Merck
247138
Sigma-Aldrich
クロロカルボニルスルフェニルクロリド
96%
別名:
(クロロチオ)ホルミルクロリド, クロロホルミルスルフェニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,100
25 G
¥37,200
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,100
25 G
¥37,200
About This Item
化学式:
ClCOSCl
CAS番号:
分子量:
130.98
Beilstein:
506318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
密度
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClSC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3
InChI Key
MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chlorocarbonylsulfenyl chloride has been used in the preparation of:
  • 5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one[1]
  • fluorinated oxathialones[2]
  • polyfluoroalkylchlorothioformates[2]
  • chlorocarbonylpolyfluoroalkylsulfenate esters[2]
  • chlorocarbonylhexafluoroisopropylidenimino sulfenate[2]
  • 5-tri-fluoromethyl-2-oxo-1,3,4-oxathiazole[2]
  • commercially important N,N-dialkylcarbamoyl chlorides[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247138-VAR:
247138-BULK:
247138-25G:
247138-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved one-pot cost-effective synthesis of N, N-disubstituted carbamoyl halides and derivatives.
Adeppa K, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 88(!2), 1277-1280 (2010)
Keith G McMillan et al.
Carbohydrate research, 341(1), 41-48 (2005-11-03)
5-(1,2,3,4-tetra-O-acetyl-alpha-D-xylopyranos-5S-C-yl)-1,3,4-oxathiazol-2-one (8) has been prepared from glucuronamide in two steps and 73% overall yield by conversion to the tetra-O-acetyl derivative 7 followed by reaction with chlorocarbonylsulfenyl chloride. 5-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-1,3,4-oxathiazol-2-one (12) was synthesised from D-xylose by a four-step sequence involving conversion to
Some fluorinated heterocyclic and acyclic derivatives of chlorocarbonylsulfenyl chloride.
John EO and Jean'ne MS.
Journal of Fluorine Chemistry, 36(4), 429-438 (1987)