Merck
246859
Sigma-Aldrich
クロロ(ジメチル)オクチルシラン
97%
別名:
オクチルジメチルクロロシラン, ジメチルオクチルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥20,300
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥20,300
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
206.83
Beilstein:
1738376
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
222-225 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H23ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-12(2,3)11/h4-10H2,1-3H3
InChI Key
DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chloro(dimethyl)octylsilane is an organosilicon compound that is primarily used as a reagent in organic synthesis for the functionalization of the surfaces of various materials, such as silica, glass, and polymers. It is also often employed as a precursor in the synthesis of various organosilicon compounds.
アプリケーション
Chloro(dimethyl)octylsilane can be used as a reagent for the silylation of various materials, which includes silica and graphite.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
246859-VAR:
246859-5G:
246859-BULK:
246859-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lorena González et al.
Journal of chromatography. A, 1622, 461124-461124 (2020-05-08)
In this work a new method for the determination of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) in cereal and insect bars has been developed and validated. The method consisted of a solid-liquid extraction (SLE) followed by a solid phase extraction (SPE), employing functionalized mesostructured
Polina Naidjonoka et al.
Soft matter, 16(30), 7063-7076 (2020-08-07)
The substantial part of the water-soluble hemicellulose fraction, obtained when processing cellulose to produce paper and other products, has so far been discarded. The aim of this work is to reveal the interfacial properties of softwood hemicellulose (galactoglucomannan, GGM) in
Natalia Casado et al.
Talanta, 165, 223-230 (2017-02-06)
A SBA-15 type mesoporous silica was synthesized and bi-functionalized with octadecylsilane (C18) or octylsilane (C8), and sulfonic acid (SO