Merck
246506
Sigma-Aldrich
2-クロロメチル-2-フェニルプロパン
99%
別名:
β-クロロ-tert-ブチルベンゼン, 1-クロロ-2-メチル-2-フェニルプロパン, ネオフィルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
168.66
Beilstein:
2042085
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
246506-250G:
246506-1KG:
246506-BULK:
246506-VAR:
246506-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)