アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
溶解性
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
蛍光検出
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
242039-500MG:
242039-VAR:
242039-BULK:
242039-100MG:
アクティブなフィルタ