Merck
241857
Sigma-Aldrich
六ホウ化ランタン
powder, 10 μm, 95%
別名:
ホウ化ランタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,800
¥19,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,800
About This Item
化学式:
LaB6
CAS番号:
分子量:
203.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
粒径
10 μm
mp
2210 °C
密度
2.61 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[La++].B12B3[B-]14B5B4[B-]235
InChI
1S/B6.La/c1-2-5(1)3-4(5)6(1,2)3;/q-2;+2
InChI Key
VJXOKIULCJPJLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
最良の熱電子エミッタ-の1つです。基板表面へのダイアモンドの化学的気相成長法(CVD)においてダイアモンドの核形成の改善に効果的です[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
241857-100G:
241857-25G:
241857-BULK:
241857-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Maeda, H. et al.
Journal of Crystal Growth, 121, 507-507 (1992)