Merck
241601
Sigma-Aldrich
3-メトキシフェニルイソシアナート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
149.15
Beilstein:
775986
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Methoxyphenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,3-bis(3-methoxyphenyl)-6-methyl-5-(trimethylsilyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione[1].
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
241601-VAR:
241601-25G:
241601-BULK:
241601-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A nickel (0) catalyzed cycloaddition of alkynes and isocyanates that affords pyrimidine-diones.
Tetrahedron, 62(32), 7552-7559 (2006)