スキップする
85529
D-ソルビトール
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
別名:
D-ソルビット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 g
出荷予測2026年8月31日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥31,600
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥44,600
5 kg
カートの在庫状況を確認する
¥190,000
この商品について
化学式:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
CAS番号:
分子量:
182.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-061-5
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
¥31,600
出荷予測2026年8月31日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −1.5±0.3°, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
スフェロプラストの洗浄に使用でき、またアガロースゲル内の内浸透流を最小限に抑える目的で等電点電気泳動に使用することもできます。浸透圧ストレスを誘発するためにも使用できます。
ソルビトールは糖アルコールで、徐々に代謝される甘味料です。ソルビトールは、細菌培養栄養補助剤で、大腸菌およびYersinia enterocolitica(腸炎エルシニア)の菌株を含むソルビトール発酵細菌を培養する選択プレーティング培地の調製に使用されます。
Biochem/physiol Actions
D-ソルビトールは一般に砂糖の代用品として使用される糖アルコールです。D-ソルビトールは天然起源であり、さらにグルコースからも合成されます。食品産業では、甘味料、湿潤剤、乳化剤、増粘剤、あるいは栄養補助食品の形態の添加物としてD-ソルビトールが使用されています。D-ソルビトールは化粧品、紙および医薬品に含まれています。D-ソルビトールは自然に広く植物中で光合成によって生じます。それは藻類から Rosaceae(バラ科)のより高等な果実に及びます。Tas1r3遺伝子の対立因子変異は、この糖アルコールに対する行動学的味応答に影響し、D-ソルビトールがT1R3受容体リガンドであることが示唆されます。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
原形質分離剤(50 mMを超える濃度でプロトプラストのフェニルアラニンアンモニアリア-ゼ活性を不可逆的に阻害);培養時におけるマラリアPlasmodium falciparumの赤内期の同調;真菌由来α-アミラ-ゼ熱安定性の増大
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S7547S6021S1876
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
description
≥98% (GC), BioXtra
description
≥98% (GC), Molecular Biology
description
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (room temperature)
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
solubility
water: 200 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder or chunks
form
powder or crystals
form
powder or crystals
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-ソルビトール
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
85529-VAR: + 85529-BULK: + 85529-250G: + 85529-1KG: + 85529-5KG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf